(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450511-1G PC450511-5G
APOSPC450511-1GEA 249 EUR
APOSPC450511-1G APOSPC450511-5G
(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
Formule: C₁₀H₂₂F₂O₂Si
MW: 240.363 g/mol
Kookpunt: 69…70 °C (6 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30730298
CAS nummer: 1922958-24-4