(1-Ethoxy-2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy) triethylsilane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450513-1G PC450513-5G
APOSPC450513-1GEA 249 EUR
APOSPC450513-1G APOSPC450513-5G
(1-Ethoxy-2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy) triethylsilane
(1-Ethoxy-2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy) triethylsilane
Formule: C₁₁H₂₁F₅O₂Si
MW: 308.361 g/mol
Kookpunt: 86…87 °C (15 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30730300
CAS nummer: 1922958-27-7