1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(triethylsiloxy)ethane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450516-1G PC450516-5G
APOSPC450516-1GEA 249 EUR
APOSPC450516-1G APOSPC450516-5G
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(triethylsiloxy)ethane
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(triethylsiloxy)ethane
Formule: C₁₄H₃₁F₃O₂Si₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30730303
CAS nummer: 1922958-20-0