cis-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450521-1G PC450521-250MG PC450521-500MG
APOSPC450521-1GEA 768 EUR
APOSPC450521-1G APOSPC450521-250MG APOSPC450521-500MG
cis-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
cis-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Formule: C₄H₅F₃O
Kookpunt: 118,5 °C (60 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03092907
CAS nummer: 83706-98-3
UN: 1987
ADR: 3,III