trans-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (E)-4,4,4-Trifluorobut-2-en-1-ol
PC450522-1G PC450522-250MG
APOSPC450522-1GEA 730 EUR
APOSPC450522-1G APOSPC450522-250MG
trans-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
trans-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Formule: C₄H₅F₃O
Kookpunt: 128…129 °C (760 mm Hg)
Dichtheid: 1,256 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077603
CAS nummer: 83706-94-9
UN: 1987
ADR: 3,III