(1-Dimethylamino-2,2,2-trifluoroethoxy)triethylsilane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450523-1G PC450523-5G
APOSPC450523-1GEA 249 EUR
APOSPC450523-1G APOSPC450523-5G
(1-Dimethylamino-2,2,2-trifluoroethoxy)triethylsilane
(1-Dimethylamino-2,2,2-trifluoroethoxy)triethylsilane
Formule: C₁₀H₂₂F₃NOSi
MW: 257.368 g/mol
Kookpunt: 64…66 °C (5 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30730306
CAS nummer: 208331-60-6