1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(trimethylsiloxy)ethane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450526-250MG PC450526-1G
APOSPC450526-250MGEA 238 EUR
APOSPC450526-250MG APOSPC450526-1G
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(trimethylsiloxy)ethane 97%
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(trimethylsiloxy)ethane
Formule: C₈H₁₉F₃O₂Si₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30730309
CAS nummer: 2149590-54-3