3,3-Difluoro-1-nitro-2-propanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450554-1G PC450554-250MG
APOSPC450554-1GEA 1200 EUR
APOSPC450554-1G APOSPC450554-250MG
3,3-Difluoro-1-nitro-2-propanol 95%
3,3-Difluoro-1-nitro-2-propanol
Formule: C₃H₅F₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28137318
CAS nummer: 148628-50-6
UN: 1993
ADR: 3,III