Propen-1-ylsulphur pentafluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450556-1G PC450556-250MG
APOSPC450556-1GEA 577 EUR
APOSPC450556-1G APOSPC450556-250MG
Propen-1-ylsulphur pentafluoride
Propen-1-ylsulphur pentafluoride
Formule: C₃H₅F₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31561016
CAS nummer: 690-04-0
UN: 1993
ADR: 3,III