Buten-1-ylsulphur pentafluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450557-1G PC450557-250MG
APOSPC450557-1GEA 695 EUR
APOSPC450557-1G APOSPC450557-250MG
Buten-1-ylsulphur pentafluoride
Buten-1-ylsulphur pentafluoride
Formule: C₄H₇F₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31561017
CAS nummer: 2149605-96-7
UN: 1993
ADR: 3,III