Hexakis(3,3,3-trifluoropropoxy)phosphazene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450559-1G PC450559-250MG
APOSPC450559-1GEA 579 EUR
APOSPC450559-1G APOSPC450559-250MG
Hexakis(3,3,3-trifluoropropoxy)phosphazene 95%
Hexakis(3,3,3-trifluoropropoxy)phosphazene
Formule: C₁₈H₂₄F₁₈N₃O₆P₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01075243
CAS nummer: 1980062-79-0