2,4-Bis(trifluoromethyl)quinoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450561-100MG PC450561-250MG
APOSPC450561-100MGEA 353 EUR
APOSPC450561-100MG APOSPC450561-250MG
2,4-Bis(trifluoromethyl)quinoline 95%
2,4-Bis(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₅F₆N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28137310
CAS nummer: 91915-68-3