4-(Fluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450562-1G PC450562-250MG
APOSPC450562-1GEA 694 EUR
APOSPC450562-1G APOSPC450562-250MG
4-(Fluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
4-(Fluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Formule: C₄H₅FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22577168
CAS nummer: 127213-73-4