N-Boc-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-carboximidamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450563-1G PC450563-250MG
APOSPC450563-1GEA 830 EUR
APOSPC450563-1G APOSPC450563-250MG
N-Boc-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-carboximidamide
N-Boc-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-carboximidamide
Formule: C₁₂H₁₁F₅N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30062918
CAS nummer: 1980048-36-9