(S)-3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropentan-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450564-1G PC450564-250MG
APOSPC450564-1GEA 379 EUR
APOSPC450564-1G APOSPC450564-250MG
(S)-3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropentan-2-ol
(S)-3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropentan-2-ol
Formule: C₅H₅F₇O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22570089
CAS nummer: 1313024-90-6