4-Iodo-1,1,2,2,2-pentafluoropentane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450569-25G PC450569-5G
APOSPC450569-25GEA 876 EUR
APOSPC450569-25G APOSPC450569-5G
4-Iodo-1,1,2,2,2-pentafluoropentane
4-Iodo-1,1,2,2,2-pentafluoropentane
Formule: C₅H₆F₅I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18781884
CAS nummer: 1379295-32-5