Trifluorovinyltrimethylsilane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC450570-1G PC450570-250MG PC450570-5G
APOSPC450570-1GEA 1020 EUR
APOSPC450570-1G APOSPC450570-250MG APOSPC450570-5G
Trifluorovinyltrimethylsilane
Trifluorovinyltrimethylsilane
Formule: C₅H₉F₃Si
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30062985
CAS nummer: 1427-33-4
UN: 1993
ADR: 3,II