1,1,1,2,2-Pentafluoropentane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC450571-1G PC450571-250MG PC450571-5G
APOSPC450571-1GEA 146 EUR
APOSPC450571-1G APOSPC450571-250MG APOSPC450571-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoropentane
1,1,1,2,2-Pentafluoropentane
Formule: C₅H₇F₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28135687
CAS nummer: 154381-43-8
UN: 1993
ADR: 3,II