(Z)-(1,2-Difluorovinyl)trimethylsilane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC450572-1G PC450572-250MG
APOSPC450572-1GEA 862 EUR
APOSPC450572-1G APOSPC450572-250MG
(Z)-(1,2-Difluorovinyl)trimethylsilane 97%
(Z)-(1,2-Difluorovinyl)trimethylsilane
Formule: C₅H₁₀F₂Si
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30062987
CAS nummer: 17757-16-3
UN: 1993
ADR: 3,II