1H,2H-1,2-Dichloroperfluorocyclopentane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450577-1G PC450577-250MG PC450577-5G
APOSPC450577-1GEA 444 EUR
APOSPC450577-1G APOSPC450577-250MG APOSPC450577-5G
1H,2H-1,2-Dichloroperfluorocyclopentane
1H,2H-1,2-Dichloroperfluorocyclopentane
Formule: C₅H₂Cl₂F₆
Kookpunt: 101 °C (760 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31560943
CAS nummer: 1256353-27-1