2,2-Difluoroethyl trifluoroacetate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC450581-1G PC450581-5G
APOSPC450581-1GEA 87.6 EUR
APOSPC450581-1G APOSPC450581-5G
2,2-Difluoroethyl trifluoroacetate 97%
2,2-Difluoroethyl trifluoroacetate
Formule: C₄H₃F₅O₂
MW: 178.057 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19442057
CAS nummer: 7556-84-5
UN: 2924
ADR: 3+8 II