1,1,1-Trifluoro-3-iodopentane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450584-1G PC450584-250MG
APOSPC450584-1GEA 325 EUR
APOSPC450584-1G APOSPC450584-250MG
1,1,1-Trifluoro-3-iodopentane 97%
1,1,1-Trifluoro-3-iodopentane
Formule: C₅H₈F₃I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28136066
CAS nummer: 75121-39-0