2-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-2-chloro-3,5-difluorobenzene
PC45176-1G PC45176-250MG PC45176-5G
APOSPC45176-1GEA 579 EUR
APOSPC45176-1G APOSPC45176-250MG APOSPC45176-5G
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄BrClF₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28750503
CAS nummer: 1239353-49-1
UN: 3265
ADR: 8,III