6-Hydroxy-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Hydroxy-2,2,3,3-tetrafluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PC4523-1G PC4523-250MG
APOSPC4523-1GEA 141 EUR
APOSPC4523-1G APOSPC4523-250MG
6-Hydroxy-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-Hydroxy-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formule: C₈H₄F₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190145
CAS nummer: 103467-50-1