3-[(1H,1H,9H-Perfluoronon-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4535B-25G PC4535B-5G
APOSPC4535B-25GEA 725 EUR
APOSPC4535B-25G APOSPC4535B-5G
3-[(1H,1H,9H-Perfluoronon-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide 96%
3-[(1H,1H,9H-Perfluoronon-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide
Formule: C₁₂H₈F₁₆O₂
Kookpunt: 251 °C
Dichtheid: 1,682 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236091
CAS nummer: 125370-60-7