6-Amino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,2,3,3-Tetrafluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-amine, 6-Amino-2,2,3,3-tetrafluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PC4536-1G PC4536-5G PC4536-25G
APOSPC4536-1GEA 184 EUR
APOSPC4536-1G APOSPC4536-5G APOSPC4536-25G
6-Amino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-Amino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formule: C₈H₅F₄NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190146
CAS nummer: 89586-07-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III