Sodium 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4558-25G PC4558-5G PC4558-100G
APOSPC4558-25GEA 93.5 EUR
APOSPC4558-25G APOSPC4558-5G APOSPC4558-100G
Sodium 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
Sodium 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
Formule: C₇F₅O₂·Na
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01652013
CAS nummer: 4830-57-3