6-Bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PC4567-1G PC4567-250MG
APOSPC4567-1GEA 789 EUR
APOSPC4567-1G APOSPC4567-250MG
6-Bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-Bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formule: C₈H₃BrF₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236309
CAS nummer: 141872-90-4