2-(4-Bromophenyl)-2-[4-(4-fluorobenzoyl)phenyl]acetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4612-1G PC4612-500MG PC4612-5G
APOSPC4612-1GEA 304 EUR
APOSPC4612-1G APOSPC4612-500MG APOSPC4612-5G
2-(4-Bromophenyl)-2-[4-(4-fluorobenzoyl)phenyl]acetonitrile 97%
2-(4-Bromophenyl)-2-[4-(4-fluorobenzoyl)phenyl]acetonitrile
Formule: C₂₁H₁₃BrFNO
Smeltpunt: 136…138 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00792170
CAS nummer: 339115-52-5