2-[1-Amino-2-(4-fluorophenoxy)ethylidene]malononitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4613-1G PC4613-100MG PC4613-5G
APOSPC4613-1GEA 287 EUR
APOSPC4613-1G APOSPC4613-100MG APOSPC4613-5G
2-[1-Amino-2-(4-fluorophenoxy)ethylidene]malononitrile 95%
2-[1-Amino-2-(4-fluorophenoxy)ethylidene]malononitrile
Formule: C₁₁H₈FN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00139200
CAS nummer: 1284228-23-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III