Ethyl N-[4-(trifluoromethyl)pyrimid-2-yl]piperidine-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4631-10G PC4631-1G PC4631-5G
APOSPC4631-10GEA 1010 EUR
APOSPC4631-10G APOSPC4631-1G APOSPC4631-5G
Ethyl N-[4-(trifluoromethyl)pyrimid-2-yl]piperidine-4-carboxylate
Ethyl N-[4-(trifluoromethyl)pyrimid-2-yl]piperidine-4-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₆F₃N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00661832
CAS nummer: 215654-84-5