2-(2,2-Difluoroethyl)pyrazol-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC46351-100MG PC46351-1G PC46351-250MG
APOSPC46351-100MGEA 468 EUR
APOSPC46351-100MG APOSPC46351-1G APOSPC46351-250MG
2-(2,2-Difluoroethyl)pyrazol-3-amine
2-(2,2-Difluoroethyl)pyrazol-3-amine
Formule: C₅H₇F₂N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09701580
CAS nummer: 1171319-69-9