1-(2-Chloroethyl)-3-(3-fluorophenyl)urea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC46359-1G PC46359-250MG
APOSPC46359-1GEA 26.3 EUR
APOSPC46359-1G APOSPC46359-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-fluorophenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-fluorophenyl)urea
Formule: C₉H₁₀ClFN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14586691
CAS nummer: 146257-15-0