1-(2-Chloroethyl)-3-(3-chloro-4-fluoro-phenyl)urea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC46360-1G PC46360-250MG
APOSPC46360-1GEA 26.3 EUR
APOSPC46360-1G APOSPC46360-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-chloro-4-fluoro-phenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-chloro-4-fluoro-phenyl)urea
Formule: C₉H₉Cl₂FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31372626
CAS nummer: 848758-99-6