1-(2-Chloroethyl)-3-(2,4-difluorophenyl)urea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC46361-1G PC46361-250MG PC46361-500MG
APOSPC46361-1GEA 325 EUR
APOSPC46361-1G APOSPC46361-250MG APOSPC46361-500MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(2,4-difluorophenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(2,4-difluorophenyl)urea
Formule: C₉H₉ClF₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14586695
CAS nummer: 1248767-42-1