1-(2-Chloroethyl)-3-(3,5-difluorophenyl)urea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC46363-1G PC46363-250MG
APOSPC46363-1GEA 26.3 EUR
APOSPC46363-1G APOSPC46363-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,5-difluorophenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,5-difluorophenyl)urea
Formule: C₉H₉ClF₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31372409
CAS nummer: 2169031-53-0