Magnesium nonafluorobutane-1-sulphonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Magnesium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate, Magnesium nonaflate
PC4649-5G PC4649-1G
APOSPC4649-5GEA 408 EUR
APOSPC4649-5G APOSPC4649-1G
Magnesium nonafluorobutane-1-sulphonate 97%
Magnesium nonafluorobutane-1-sulphonate
Formule: 2(C₄F₉O₃S)·Mg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095412
CAS nummer: 507453-86-3