2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4673-1G PC4673-250MG
APOSPC4673-1GEA 61.5 EUR
APOSPC4673-1G APOSPC4673-250MG
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formule: C₇H₆F₃N₃O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00622442
CAS nummer: 1513-50-4