2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4733-1G PC4733-25G PC4733-5G
APOSPC4733-1GEA 23.4 EUR
APOSPC4733-1G APOSPC4733-25G APOSPC4733-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl chloride
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Formule: C₈H₅BrClF₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094249
CAS nummer: 480438-96-8
UN: 3265
ADR: 8,II