1,3-Bis(tridecafluorohexyl)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC47465-1G PC47465-5G
APOSPC47465-1GEA 116 EUR
APOSPC47465-1G APOSPC47465-5G
1,3-Bis(tridecafluorohexyl)benzene 97%
1,3-Bis(tridecafluorohexyl)benzene
Formule: C₁₈H₄F₂₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27918468
CAS nummer: 124389-29-3