3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC47468-1G PC47468-250MG PC47468-5G
APOSPC47468-1GEA 526 EUR
APOSPC47468-1G APOSPC47468-250MG APOSPC47468-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃F₅O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32066758
CAS nummer: 111595-72-3