2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4758-1G PC4758-250MG
APOSPC4758-1GEA 561 EUR
APOSPC4758-1G APOSPC4758-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carbonitrile
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carbonitrile
Formule: C₉H₃F₄NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236310
CAS nummer: 215732-94-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III