2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC47684-1G PC47684-250MG
APOSPC47684-1GEA 535 EUR
APOSPC47684-1G APOSPC47684-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄F₅N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09261074
CAS nummer: 123973-26-2