3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC47693-1G PC47693-250MG
APOSPC47693-1GEA 672 EUR
APOSPC47693-1G APOSPC47693-250MG
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31924547
CAS nummer: 2092624-38-7