5-(4-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4774-1G PC4774-5G
APOSPC4774-1GEA 64.3 EUR
APOSPC4774-1G APOSPC4774-5G
5-(4-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-(4-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₁H₉F₃N₂O
Smeltpunt: 139…141 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039275
CAS nummer: 380905-15-7