3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC48004-1G PC48004-250MG
APOSPC48004-1GEA 789 EUR
APOSPC48004-1G APOSPC48004-250MG
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂ClF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31915844
CAS nummer: 2092617-72-4
UN: 3261
ADR: 8,III