5-Bromo-3,4-diaminophenylsulphur pentafluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzene-1,2-diamine, 3-Bromo-5-(pentafluorosulphanyl)benzene-1,2-diamine
PC4807-1G PC4807-250MG
APOSPC4807-1GEA 351 EUR
APOSPC4807-1G APOSPC4807-250MG
5-Bromo-3,4-diaminophenylsulphur pentafluoride
5-Bromo-3,4-diaminophenylsulphur pentafluoride
Formule: C₆H₆BrF₅N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11501036
CAS nummer: 1159512-25-0