4,5,5,6,6,6-Hexafluoro-4-(trifluoromethyl)hexanoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4807F-1G PC4807F-5G
APOSPC4807F-1GEA 33.7 EUR
APOSPC4807F-1G APOSPC4807F-5G
4,5,5,6,6,6-Hexafluoro-4-(trifluoromethyl)hexanoic acid 97%
4,5,5,6,6,6-Hexafluoro-4-(trifluoromethyl)hexanoic acid
Formule: C₇H₅F₉O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00155858
CAS nummer: 239463-95-7
UN: 1760
ADR: 8,III