5-(Trifluoromethyl)-2-furaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-(Trifluoromethyl)furan-2-carboxaldehyde, 5-(Trifluoromethyl)furfural, 2-Formyl-5-(trifluoromethyl)furan
PC4825-1G PC4825-250MG
APOSPC4825-1GEA 505 EUR
APOSPC4825-1G APOSPC4825-250MG
5-(Trifluoromethyl)-2-furaldehyde 97%
5-(Trifluoromethyl)-2-furaldehyde
Formule: C₆H₃F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00525585
CAS nummer: 17515-80-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III