2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48289-1G PC48289-250MG PC48289-5G
APOSPC48289-1GEA 128 EUR
APOSPC48289-1G APOSPC48289-250MG APOSPC48289-5G
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid 95%
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid
Formule: C₈H₆ClFO₃
Smeltpunt: 132…134 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06823830
CAS nummer: 331-41-9